Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
H33216.06
H33216.06EA 227 EUR InStock
H33216.06
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇BrN₂O₄
MW: 275,06 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443938
Numéro CAS: 105655-17-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité