3,5-Dichloro-1H-indazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33220.03
H33220.03EA 161 EUR InStock
H33220.03
3,5-Dichloro-1H-indazole 95%
3,5-Dichloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,00 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263200
Numéro CAS: 36760-20-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité