5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33292.03
H33292.03EA 403 EUR InStock
H33292.03
5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine 97%
5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Purity: 97% Molecular Formula: C8H6ClNO2 Formula Weight: 183.59 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD20040113
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité