3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33441.03
H33441.03EA 149 EUR InStock
H33441.03
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrFIO
MW: 328,90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20486165
Numéro CAS: 1356113-37-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité