Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H33442.03
H33442.03EA 175 EUR InStock
H33442.03
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine


Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Point d'ébullition: 76 °C (18 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749663
Numéro CAS: 89719-92-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité