2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33572.18
H33572.18EA 160 EUR InStock
H33572.18
2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine 96%
2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine
Purity: 96% CAS No.: 1919-48-8 Molecular Formula: C21H15N3O3 Formula Weight: 357.36 Melting Point: 235-236° MDL No.: MFCD00006048
Formule: C₂₁H₁₅N₃O₃
MW: 357,37 g/mol
Point de fusion: 235…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006048
Numéro CAS: 1919-48-8
EINECS: 217-644-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité