5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33594.03
H33594.03EA 79.1 EUR InStock
H33594.03
5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Purity: 96% CAS No.: 2942-07-6 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.18 Melting Point: 157-162° MDL No.: MFCD00085891
Formule: C7H4N2O2S
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085891
Numéro CAS: 2942-07-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité