(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%, ee 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33603.06
H33603.06EA 444 EUR InStock
H33603.06
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%, ee 98%
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide
Purity: 98+% CAS No.: 134356-73-3 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5087 Boiling Point: 92/14mm UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD03788740
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (14 mmHg)
Densité: 1.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788740
Numéro CAS: 134356-73-3
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité