2-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33740.MD
H33740.MDEA 76 EUR InStock
H33740.MD
2-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97% CAS No.: 347-42-2 Molecular Formula: C10H6F3N Formula Weight: 197.16 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD01862002
Formule: C₁₀H₆F₃N
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862002
Numéro CAS: 347-42-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité