2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33791.03
H33791.03EA 138 EUR InStock
H33791.03
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201056
Numéro CAS: 1373920-87-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité