3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33811.06
H33811.06EA 541 EUR InStock
H33811.06
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 884495-03-8 Molecular Formula: C5H4BrFN2 Formula Weight: 191.00 Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05662413
Formule: C₅H₄BrFN₂
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662413
Numéro CAS: 884495-03-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité