Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33967.09
H33967.09EA 770 EUR InStock
H33967.09
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate 96%
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 64…66 °C (0.008 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656414
Numéro CAS: 128073-16-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité