6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34033.03
H34033.03EA 107 EUR InStock
H34033.03
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 959996-58-8 Molecular Formula: C6H3ClF3NO2S Formula Weight: 245.61 Melting Point: 42-45° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD10699112
Formule: C₆H₃ClF₃NO₂S
MW: 245,61 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699112
Numéro CAS: 959996-58-8
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité