2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34053.03
H34053.03EA 173 EUR InStock
H34053.03
2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437909
Numéro CAS: 134031-24-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité