3-Amino-5-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34111.06
H34111.06EA 240 EUR InStock
H34111.06
3-Amino-5-fluoropyridine 98%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234073
Numéro CAS: 210169-05-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité