Acide 6-méthoxyanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34128.03
H34128.03EA 54.4 EUR InStock
H34128.03
Acide 6-méthoxyanthranilique 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 53600-33-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 85° dec. MDL No.: MFCD01941328
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 85 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941328
Numéro CAS: 53600-33-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité