Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
H34148.03
H34148.03EA 114 EUR InStock
H34148.03
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 15366-34-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00649381
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00649381
Numéro CAS: 15366-34-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité