3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
H34258.03
H34258.03EA 117 EUR InStock
H34258.03
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid ≥97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,60 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277482
Numéro CAS: 80194-68-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité