Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34412.MD
H34412.MDEA 0 EUR InStock
H34412.MD
Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle 95%
Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Purity: 95% CAS No.: 1139-13-5 Molecular Formula: C12H20O4 Formula Weight: 228.29 Boiling Point: 106-108°/1mm MDL No.: MFCD02093457
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093457
Numéro CAS: 1139-13-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité