2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34455.03
H34455.03EA 148 EUR InStock
H34455.03
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10130-87-7 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Melting Point: 50-54° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01961367
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01961367
Numéro CAS: 10130-87-7
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité