3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
H34491.06
H34491.06EA 0 EUR InStock
H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 10538-48-4 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00029821
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029821
Numéro CAS: 10538-48-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité