8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H35094.03
H35094.03EA 281 EUR InStock
H35094.03
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828062
Numéro CAS: 957187-27-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité