Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H35310.03
H35310.03EA 139 EUR InStock
H35310.03
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910350
Numéro CAS: 86718-01-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité