tert-Butyl glycolate 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxyacetate
H35711.03
H35711.03EA 599 EUR InStock
H35711.03
tert-Butyl glycolate 94%
tert-Butyl glycolate
Purity: 94% CAS No.: 50595-15-8 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Appearance: Colourless to yellow MDL No.: MFCD03452739
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452739
Numéro CAS: 50595-15-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité