7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H35721.03
H35721.03EA 328 EUR InStock
H35721.03
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778353
Numéro CAS: 808744-34-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité