Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitro-o-anisidine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Nitro-o-anisidine, 2-Amino-3-nitroanisole, 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline

H35777.03
H35777.03EA 155 EUR InStock
H35777.03
6-Nitro-o-anisidine ≥97%
6-Nitro-o-anisidine


Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01930197
Numéro CAS: 16554-45-3
EINECS: 240-617-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité