Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
H35994.03
H35994.03EA 136 EUR InStock
H35994.03
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,07 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566741
Numéro CAS: 342613-63-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité