Palladium 5% sur calcium carbonate empoisonné au plomb A305060-5
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H36186.06
H36186.06EA 160 EUR InStock
H36186.06
Palladium 5% sur calcium carbonate empoisonné au plomb A305060-5
Palladium
Lindlar hydrogenation catalyst
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD03427452
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427452
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité