Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate

H36865.06
H36865.06EA 315 EUR InStock
H36865.06
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate


Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261255
Numéro CAS: 206551-41-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité