Palladium : Platinum (4:1) sur carbone, pâte E101023-4/1
Fournisseur: Thermo Scientific
H37009.22
H37009.22EA 0 EUR InStock
H37009.22
Palladium : Platinum (4:1) sur carbone, pâte E101023-4/1
Palladium : Platinum
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless
Formule: Pd:Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03613605
Numéro CAS: 7440-05-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité