1-Ethynylpyrene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H37327.MD
H37327.MDEA 33.3 EUR InStock
H37327.MD
1-Ethynylpyrene ≥98%
1-Ethynylpyrene
Purity: 98+% CAS No.: 34993-56-1 Molecular Formula: C18H10 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2365008 MDL No.: MFCD02093933
Formule: C₁₈H₁₀
MW: 226,28 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093933
Numéro CAS: 34993-56-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité