5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H37600.03
H37600.03EA 106 EUR InStock
H37600.03
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid 98%
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 169126-63-0 Molecular Formula: C14H21BO2 Formula Weight: 232.13 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 195-197° MDL No.: MFCD06801711
Formule: C₁₄H₂₁BO₂
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801711
Numéro CAS: 169126-63-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité