Dodécylphosphonate de diéthyle 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H37697.06
H37697.06EA 132 EUR InStock
H37697.06
Dodécylphosphonate de diéthyle 97+%
Dodécylphosphonate de diéthyle
Purity: 97+% CAS No.: 4844-38-6 Molecular Formula: C16H35O3P Formula Weight: 306.42 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Boiling Point: 168°/1.5mm MDL No.: MFCD00015595
Formule: C₁₆H₃₅O₃P
Point d'ébullition: 168 °C (1.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015595
Numéro CAS: 4844-38-6
EINECS: 225-429-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité