Platinum(IV) nitrate solution (15% Pt) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: platinumnitrate, Tétranitrate de platine(4+), Platin(4+)tetranitrat
H37737.03
H37737.03EA 85.1 EUR InStock
H37737.03
Platinum(IV) nitrate solution (15% Pt) (p/p)
Platinum(IV) nitrate
Formule: N₄O₁₂Pt
MW: 443,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25372548
Numéro CAS: 18496-40-7
EINECS: 432-400-1
ONU: 3093
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité