Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.9% (par GC), UltimAR® pour la chromatographie liquide, pour l'analyse des résidus organiques, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger

H488-68EA 0 EUR InStock
H488-68
Méthanol ≥99.9% (par GC), UltimAR® pour la chromatographie liquide, pour l'analyse des résidus organiques, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Méthanol
UltimAR-solvents that meet ACS specifications for liquid chromatography, UV-spectrophotometry, and general purpose use. They are also tested by GC/ECD and GC/FID for use in extraction/concentration sample clean-up protocols for trace-level organic impurities.

Suitable for liquid chromatography, extract/conc, UV-spectrophotometry, organic residue analysis.


Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤5
Residue after Evaporation ≤0.00010 %
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
Titrable Base (meq/g) ≤0.0002
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 205 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤0.80
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.25
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.12
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 260 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 - 280 nm ≤0.005
Liquid Chromatography Suitability Absorbance Passes Test
HPLC Gradient Elution (No Peak Greater than 25% of Full Scale)(0.005 au) Passes Test
ECD Sensitive Impurities (as Heptachl or Epoxide) Single Peak (ng/L) ≤5
Sum of the Peaks (ng/L) ≤10
FID Sensitive Impurities (as 2-Octano l) Single Peak (µg/L) ≤5
Sum of the Peaks (µg/L) ≤10
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité