2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine, 5-Bromo-3-iodopyridin-2-amine
H50002.06
H50002.06EA 441 EUR InStock
H50002.06
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 98%
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 381233-96-1 Molecular Formula: C5H4BrIN2 Formula Weight: 298.91 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD06659000
Formule: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659000
Numéro CAS: 381233-96-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité