3-Amino-4-formylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50024.03
H50024.03EA 151 EUR InStock
H50024.03
3-Amino-4-formylpyridine 95%
3-Amino-4-formylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 55279-29-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: ca 92° MDL No.: MFCD06410684
Formule: C₆H₆N₂O
Point de fusion: ∼ 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410684
Numéro CAS: 55279-29-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité