5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50040.03
H50040.03EA 65.3 EUR InStock
H50040.03
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Purity: 96% CAS No.: 183208-35-7 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.04 Melting Point: 178-179° MDL No.: MFCD06659677
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659677
Numéro CAS: 183208-35-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité