6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50043.03
H50043.03EA 312 EUR InStock
H50043.03
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine 96%
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Purity: 96% CAS No.: 902837-40-5 Molecular Formula: C8H4BrClN2 Formula Weight: 243.49 MDL No.: MFCD07781152
Formule: C₈H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781152
Numéro CAS: 902837-40-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité