(2-Chloro-4-iodo-3-pyridinyl)methanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50052.03
H50052.03EA 205 EUR InStock
H50052.03
(2-Chloro-4-iodo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-4-iodo-3-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 884494-44-4 Molecular Formula: C6H5ClINO Formula Weight: 269.47 MDL No.: MFCD03095296
Formule: C₆H₅ClINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095296
Numéro CAS: 884494-44-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité