Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

H50060.03
H50060.03EA 148 EUR InStock
H50060.03
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 532391-31-4 Molecular Formula: C12H18BNO3 Formula Weight: 235.09 MDL No.: MFCD05663507


Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663507
Numéro CAS: 532391-31-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité