2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (5-formylpyridin-2-yl)carbamate, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-BOC protected
H50075.03
H50075.03EA 166 EUR InStock
H50075.03
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 199296-40-7 Molecular Formula: C11H14N2O3 Formula Weight: 222.25 MDL No.: MFCD08064228
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064228
Numéro CAS: 199296-40-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité