Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H50094.03
H50094.03EA 129 EUR InStock
H50094.03
2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 98%
2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 1072944-99-0 Molecular Formula: C16H25BN2O4 Formula Weight: 320.20 MDL No.: MFCD08063072


Formule: C₁₆H₂₅BN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063072
Numéro CAS: 1072944-99-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité