(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50099.06
H50099.06EA 596 EUR InStock
H50099.06
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol ≥97%
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 100704-10-7 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD06858767
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858767
Numéro CAS: 100704-10-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité