2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50110.03
H50110.03EA 110 EUR InStock
H50110.03
2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-(Cyclopentyloxy)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073371-90-0 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.19 MDL No.: MFCD07781170
Formule: C₁₆H₂₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781170
Numéro CAS: 1073371-90-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité