2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50114.03
H50114.03EA 158 EUR InStock
H50114.03
2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-12-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804561
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804561
Numéro CAS: 885278-12-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité