1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50121.03
H50121.03EA 245 EUR InStock
H50121.03
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 97% CAS No.: 23616-29-7 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 MDL No.: MFCD07781179
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781179
Numéro CAS: 23616-29-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité