2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50128.03
H50128.03EA 181 EUR InStock
H50128.03
2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde 98%
2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 916792-14-8 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 MDL No.: MFCD08060943
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060943
Numéro CAS: 916792-14-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité