2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50129.03
H50129.03EA 162 EUR InStock
H50129.03
2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 916792-16-0 Molecular Formula: C12H15NO2 Formula Weight: 205.26 MDL No.: MFCD08060944
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060944
Numéro CAS: 916792-16-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité