2-Fluoro-3-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50146.03
H50146.03EA 245 EUR InStock
H50146.03
2-Fluoro-3-iodopyridine ≥97%
2-Fluoro-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 113975-22-7 Molecular Formula: C5H3FIN Formula Weight: 222.99 MDL No.: MFCD03095287
Formule: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095287
Numéro CAS: 113975-22-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité